Szeretne újra bejelentkezni?
5-Bromo-2-fluoro-3-methylpyridine ≥95%
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
Formula: C₆H₅BrFN
MW: 190,01 g/mol
Melting Pt: 60-63 °C
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD03095091
CAS Number: 29312-98-9
EINECS: None
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
1 g H26131.03
250 mg H26131.MD
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
SPECIFIKÁCIÓK
Melting point 60-63°
Formula weight 190.01
CAS szám 29312-98-9
Tisztaság 95%
Molecular formula C6H5BrFN
MDL No. MFCD03095091
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség