Szeretne újra bejelentkezni?
5-Bromo-2-chloro-3-nitropyridine ≥98%
Gyártó: Acros Organics
Figyelem
Formula: C₅H₂BrClN₂O₂
MW: 237,44 g/mol
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00222270
CAS Number: 67443-38-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Specifikációs teszt eredményei
Appearance Yellow Crystalline powder
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Csomag típusa M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
Glass bottle 25 g ACRO379570250
Glass bottle for solids 5 g ACRO379570050
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
SPECIFIKÁCIÓK
Melting point 64°C - 69°C
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség