Szeretne újra bejelentkezni?
3-Bromo-5-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde ≥97%
Gyártó: Alfa Aesar
Purity: 97%
CAS No.: 3111-37-3
Molecular Formula: C9H9BrO3
Formula Weight: 245.08
Melting Point: 141-143°
MDL No.: MFCD00173904
Formula: C₉H₉BrO₃
MW: 245,07 g/mol
MDL Number: MFCD00173904
CAS Number: 3111-37-3
  Remember me on this device
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
1 g A19925.03
25 g A19925.14
5 g A19925.06
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
SPECIFIKÁCIÓK
Melting point 141-143°
Formula weight 245.08
CAS szám 3111-37-3
Tisztaság 97%
Molecular formula C9H9BrO3
MDL No. MFCD00173904
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség