Szeretne újra bejelentkezni?
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride ≥97%
Gyártó: Alfa Aesar
Purity: 97%
CAS No.: 351003-46-8
Molecular Formula: C7H3BrClF3O2S
Formula Weight: 323.52
Flash Point: 66°(150°F)
Refractive Index: 1.5240
Boiling Point: 217-218°
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD03094393
Formula: C₇H₃BrClF₃O₂S
MW: 323,52 g/mol
Boiling Pt: 217 - 218 °C (1013 hPa)
Density: 1,835 g/cm³ (20 °C)
CAS Number: 351003-46-8
UN: 3265
ADR: 8,II
  Remember me on this device
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
1 g L19711.03
5 g L19711.06
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
SPECIFIKÁCIÓK
Formula weight 323.52
CAS szám 351003-46-8
Tisztaság 97%
Refractive index 1.5240
Lobbanáspont 66°(150°F)
Forráspont 217-218°
Molecular formula C7H3BrClF3O2S
MDL No. MFCD03094393
UN No. 3265
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség