Szeretne újra bejelentkezni?
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde ≥97%
Gyártó: Alfa Aesar
Figyelem
Formula: C₈H₄BrF₃O
MW: 253,02 g/mol
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD08059506
CAS Number: 477535-41-4
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
1 g H26544.03
5 g H26544.06
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
SPECIFIKÁCIÓK
Formula weight 269.01
CAS szám 886498-07-3
Tisztaság 97%
Refractive index 1.4990
Molecular formula C8H4BrF3O2
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség