Szeretne újra bejelentkezni?
3-Bromo-4-hydroxybenzaldehyde ≥97%
Gyártó: Alfa Aesar
Purity: 97+%
CAS No.: 2973-78-6
Molecular Formula: C7H5BrO2
Formula Weight: 201.02
Melting Point: 125-128°
Beilstein Reference: 2205318
Formula: C₇H₅BrO₂
MW: 201,02 g/mol
CAS Number: 2973-78-6
  Remember me on this device
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
25 g B24729.14
5 g B24729.06
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
SPECIFIKÁCIÓK
Melting point 125-128°
Formula weight 201.02
CAS szám 2973-78-6
Tisztaság 97+%
Molecular formula C7H5BrO2
MDL No. MFCD00017348
Beilstein reference 2205318
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség