Szeretne újra bejelentkezni?
3-Bromo-5-nitrosalicylaldehyde ≥98%
Gyártó: Alfa Aesar
Purity: 98%
CAS No.: 16789-84-7
Molecular Formula: C7H4BrNO4
Formula Weight: 246.02
Melting Point: 147-151°
Beilstein Reference: 1213613
Formula: C₇H₄BrNO₄
MW: 246,02 g/mol
MDL Number: MFCD00051833
CAS Number: 16789-84-7
  Remember me on this device
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
1 g L07071.03
25 g L07071.14
5 g L07071.06
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
SPECIFIKÁCIÓK
Melting point 147-151°
Formula weight 246.02
CAS szám 16789-84-7
Tisztaság 98%
Molecular formula C7H4BrNO4
MDL No. MFCD00051833
Beilstein reference 1213613
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség