  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "acetonitril"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"70"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Acetonitril, szárított (max. 0,003% H2O) HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., USP, ACS, super gradient grade HPLC/UHPLC célra
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Acetonitril HiPerSolv CHROMANORM® for LC-MS
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Acetonitril HiPerSolv CHROMANORM®, gradient grade HPLC célra
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Acetonitril TECHNICAL
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Acetonitril HiPerSolv CHROMANORM®, isocratic grade HPLC célra
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Acetonitril AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. analitikai reagens
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Acetonitril PESTINORM® pesticidek maradék analíziséhez
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Acetonitril HiPerSolv CHROMANORM for HPLC - ULTRA LC-MS - suitable for LC-MS/UPLC/UHPLC/Ultra HPLC instruments 1 * 1 l
1 - 8  of 70
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Következő