  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Szervetlen kémia
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/38/18989438.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"13"
Rendezés:
Gyártó:  SPIRING ENTERPRISES LTD.
Leírás:   The molymod® system is the original, unique, dual-scale system of high quality low-cost molecular models.
Gyártó:  SPIRING ENTERPRISES LTD.
Leírás:   Finished sets with selected atom models and bonds to show different types of crystal structures. All models are supplied assembled or with instruction...
Katalógus szám: (764-0077)
Gyártó:  SPIRING ENTERPRISES LTD.
Leírás:   Three assembled models of: iron (space-centred cubic), zinc (hexagonal) and copper (face-centred cubic).
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  SPIRING ENTERPRISES LTD.
Leírás:   Molecular model for educational purpose, Semi-spacefilling teacher set, Molymod 005, Alkalmazás: Szervetlen
Katalógus szám: (SPIRMKO-136-38)
Gyártó:  SPIRING ENTERPRISES LTD.
Leírás:   Kit with 38 atoms and connections for self installation.The molymod® system is the original, unique, dual-scale system of high quality low-cost molecu...
UOM:  1 * 1 KIT
Katalógus szám: (SPIRMKO-123-35)
Gyártó:  SPIRING ENTERPRISES LTD.
Leírás:   Molecular model for educational purpose, Water moleculs, 35 sets, Alkalmazás: Szervetlen
UOM:  1 * 1 SET
Katalógus szám: (SPIRMKO-127-27)
Gyártó:  SPIRING ENTERPRISES LTD.
Leírás:   Kit composed of 27 atoms, Cl ions are bigger than the Na ions. The kit is delivered in a plastic box with english instruction manual. The molymod® sys...
UOM:  1 * 1 KIT
Katalógus szám: (SPIRMOK-404)
Gyártó:  SPIRING ENTERPRISES LTD.
Leírás:   Molecular model for educational purpose, Molecular model, Benzene, C₆H₆ hybridised, Alkalmazás: Szervetlen
UOM:  1 * 1 KIT
1 - 8  of 13
  1  2  Következő