  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Biokémia
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/93/18/18989318.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"12"
Rendezés:
Gyártó:  EDVOTEK EUROPE LTD
Leírás:   Students can build a model of DNA using this simple and colourful system.
Katalógus szám: (EDVO1500)
Gyártó:  EDVOTEK EUROPE LTD
Leírás:   A set of coloured beads that can be designated to represent the Watson-Crick DNA bases (A, T, G, C).
UOM:  1 * 100 DB
Gyártó:  SPIRING ENTERPRISES LTD.
Leírás:   Protein synthesis kit with:
Katalógus szám: (SPIRMKA-120-8)
Gyártó:  SPIRING ENTERPRISES LTD.
Leírás:   Molecular model of an amino acid collection.
UOM:  1 * 1 SET
Katalógus szám: (761-0107)
Gyártó:  SPIRING ENTERPRISES LTD.
Leírás:   This set is designed for learning about phosphate structures of purine, pyrimidine and oxyribose as well as their relationships within DNA.
UOM:  1 * 1 SET
Katalógus szám: (SPIRMKS-122-10)
Gyártó:  SPIRING ENTERPRISES LTD.
Leírás:   Molecular model of compact DNA including ten pairs of bases.
UOM:  1 * 1 SET
Gyártó:  SPIRING ENTERPRISES LTD.
Leírás:   Mini molecular models of DNA with nucleic acids, five-sided sugar molecules and pyramid shaped phosphate molecules. Only correct base pairs can be con...
Katalógus szám: (764-0059)
Gyártó:  SPIRING ENTERPRISES LTD.
Leírás:   Alpha-helix
UOM:  1 * 1 SET
1 - 8  of 12
  1  2  Következő