  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
Ön erre keresett rá:
Neodímium trinitrát 6-hidrát
2  results were found
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"2"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Neodímium trinitrát 6-hidrát ≥99.9%, GPR RECTAPUR®
UOM:  1 * 25 g
Megszűnt
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Neodímium trinitrát 6-hidrát ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis )