  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Lantán (III) nitrát 6-hidrát
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"7"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Lantán (III) nitrát 6-hidrát ≥99%, GPR RECTAPUR®
UOM:  1 * 250 g
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Lantán (III) nitrát 6-hidrát ≥99.99%, REacton®
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Lantán (III) nitrát 6-hidrát ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis )
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Lantán (III) nitrát 6-hidrát ≥99.999%, REacton®
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   Lantán (III) nitrát 6-hidrát ≥99.995%
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   Lantán (III) nitrát 6-hidrát
Gyártó:  Honeywell Chemicals
Leírás:   Lantán (III) nitrát 6-hidrát ≥99% (by titrimetric analysis), puriss. analitikai reagens
1 - 7  of 7