  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Lantán (III) klorid heptahidrát
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"11"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Lantán (III) klorid heptahidrát ≥98%, AnalaR NORMAPUR® analitikai reagens
UOM:  1 * 100 g
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Lantán (III) klorid heptahidrát ≥98%, GPR RECTAPUR®
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Lantán (III) klorid heptahidrát ≥99%
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Lantán (III) klorid heptahidrát ACS
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Lantán (III) klorid heptahidrát ≥99.99%, REacton®
Gyártó:  MP Biomedicals
Leírás:   Calcium channel blocker.
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   Lantán (III) klorid heptahidrát ≥99.99% (trace metals basis)
Katalógus szám: (ACRO413010500)
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   Lantán (III) klorid heptahidrát
UOM:  1 * 50 g
1 - 8  of 11
  1  2  Következő