  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Nátrium dihidrogénortofoszfát dihidrát
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"8"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Nátrium dihidrogénortofoszfát dihidrát ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® analitikai reagens
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Nátrium dihidrogénortofoszfát dihidrát 98.0-100.5% Ph. Eur.
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Nátrium dihidrogénortofoszfát dihidrát ≥98.0%, GPR RECTAPUR®
Gyártó:  Avantor Performance Materials
Leírás:   Nátrium dihidrogénortofoszfát dihidrát 98.0-102.0%, BAKER ANALYZED®, J.T. Baker®
UOM:  1 * 500 g
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Nátrium dihidrogénortofoszfát dihidrát ≥99%
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   Nátrium dihidrogénortofoszfát dihidrát ≥99% for analysis
Gyártó:  Acros Organics
Leírás:   Nátrium dihidrogénortofoszfát dihidrát ≥98%, Extra Pure
Gyártó:  Honeywell Chemicals
Leírás:   Nátrium dihidrogénortofoszfát dihidrát 98-100,5% BPFCCPh. Eur.USP
1 - 8  of 8