  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "natrium-dihidrogenortofoszfat-monohidrat"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"19"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Nátrium dihidrogénortofoszfát monohidrát AnalaR NORMAPUR® analitikai reagens
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Nátrium dihidrogénortofoszfát monohidrát ACS
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   Nátrium dihidrogénortofoszfát monohidrát Electran® molekuláris biológiai célra
UOM:  1 * 1 kg
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Nátrium dihidrogénortofoszfát monohidrát ACS
Gyártó:  Alfa Aesar
Leírás:   Nátrium dihidrogénortofoszfát monohidrát Puratronic®
Gyártó:  PanReac AppliChem
Leírás:   Nátrium dihidrogénortofoszfát monohidrát
Katalógus szám: (A1047.1000)
Gyártó:  PanReac AppliChem
Leírás:   Nátrium dihidrogénortofoszfát monohidrát
UOM:  1 * 1 kg
Gyártó:  Avantor Performance Materials
Leírás:   Nátrium dihidrogénortofoszfát monohidrát
1 - 8  of 19
  1  2  3  Következő