  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Desztilláló készletek
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/39/18945139.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"18"
Rendezés:
Gyártó:  Bohlender
Leírás:   PTFE/PFA.
Gyártó:  WILMAD/LABGLASS/LUREX MFG
Leírás:   This distilling apparatus is used to determine volatile oil in drugs by distillation of a weighed quantity of drug in contact with water.
Gyártó:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Leírás:   These table top reaction units are used for stirring under normal pressure or vacuum, with possibility of addition of liquids and boiling under reflux...
Gyártó:  DWK Life Sciences
Leírás:   Manufactured from WHEATON 33 low extractable borosilicate glass that conforms to USP Type I and ASTM E 438 Type I, Class A requirements.
Katalógus szám: (WILMML1800-700)
Gyártó:  WILMAD/LABGLASS/LUREX MFG
Leírás:   Sublimation apparatus is used for purification by sublimation of quantities of about 0,5 to 500 mg under vacuum.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Leírás:   DURAN®, Borosilicate glass.
Katalógus szám: (LENZ06265597)
Gyártó:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Leírás:   DURAN®, Borosilicate glass.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  DWK Life Sciences
Leírás:   Distillation apparatus, with grease free, screw-threaded Wheaton Connection®, Thermometer adapter, 20-400
UOM:  1 * 1 DB
1 - 8  of 18
  1  2  3  Következő