  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
ftip-spektrofotometerek
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/17/18989417.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"1"
Rendezés:
Katalógus szám: (PERKL160000F)
Gyártó:  PERKIN ELMER
Leírás:   Spectrum Two is a DynaScan interferometer with KBr optics delivers 9,300:1 peak-peak signal-to-noise for five seconds.
UOM:  1 * 1 DB