Nyomtat…
Mérőhengerek
Gyártó: VWR Collection
VWR®
612-3846EA 15500 HUF InStock
612-3846 612-3841 612-3842 612-3847 612-3843 612-3844 612-3845
Mérőhengerek
Mérőhengerek Mérőhengerek
Boroszilikát üveg, alacsony forma, B jelű.
  • Hatszögletű üvegtalp, kiöntővel
  • Kontrasztos, barna színű jelek és feliratok, a főpontoknál körosztások
Tanúsítványok: DIN 12680