Szeretne újra bejelentkezni?
Benzol-D6 (99.5% D)
Gyártó: Alfa Aesar
Veszély
89530.18EA 97800 HUF InStock
89530.18 89530.09
Benzol-D6 (99.5% D)
Benzol-D6
Formula: C₆D₆
MW: 84,07 g/mol
Boiling Pt: 79 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 6,7 °C
Density: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: -11 °C (closed cup)
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00003010
CAS Number: 1076-43-3
EINECS: 214-061-8
UN: 1114
ADR: 3,II
Order Now
RENDELÉS
SPECIFIKÁCIÓK
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség