Szeretne újra bejelentkezni?
1,2-Dichloroethylene-[D₂] (98% D)
Gyártó: LGC Standards PROMOCHEM
Veszély
PROOCIL-DLM-1936-1 PROOCILDLM19360.1
1,2-Dichloroethylene-[D₂] (98% D)
Formula: C₂D₂Cl₂
CAS Number: 15075-90-8
EINECS: 000-000-0
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség