Folytatni kívánja a munkamenetet?
Kilépés 
A munkamenet lejárt
A munkamenet lejárt. Biztonsági okokból kijelentkeztettük.
Szeretne újra bejelentkezni?
  • Kritériumok
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:

  • Keresés szűkítése

Fény jelzők

SearchPresentationType-VERTICAL
 
 
SearchResultCount:"8"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
 
 
 
 

Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Cold light source, Kétágú gégecsöves fényvezető, hajlítható karral, Ø = 4,5 mm, L = 450 mm, VWR®
Katalógus szám: (631-1753)

Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Cold light source, Körfejű fényforrás, Ø 66 mm, 750 mm, VWR®
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  SCHOTT AG Lighting and imaging
Leírás:   Cold light source, Double 'Combi' light guide, Ø 4,5 mm, two gooseneck arms with length 500 mm, one flexible arm with length 800 mm
Gyártó:  SCHOTT AG Lighting and imaging
Leírás:   Cold light source, Ringlight Plus system
Gyártó:  SCHOTT AG Lighting and imaging
Leírás:   Cold light source, Flexible light guide, 3-branch, 1000 mm
Gyártó:  SCHOTT AG Lighting and imaging
Leírás:   Cold light source, TLS-BF, áteső fény tárgyasztal Ø= 84 mm
Gyártó:  MOTIC
Leírás:   Cold light source, Gooseneck light guide, two arms, Ø×L: 0,5 mm×200 mm
Katalógus szám: (ZEIS4355080000000)

Gyártó:  ZEISS
Leírás:   Cold light source, Fény jelzők
UOM:  1 * 1 DB
Kérjen árat!
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Ennek a termék elérhetősége korlátozott így kizárólag a megfelelő jóváhagyással rendelkező partnerek által rendelhető. További információért kérjük lépjen kapcsolatba a VWR szabályozási részlegével a regulatory_affairs@vwr.com email címen.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
A termék nem elérhető a webáruházban. További információért lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal emailben, telefonon vagy a chat funkció használatával!
The original product is no longer available. The replacement shown is available.
Ez a termék már nem elérhető. Valószínű, hogy vannak elérhető alternatívák ha rákeres az alább megadott VWR katalógus számra. Ha további segítségre lenne szüksége kérjük hívja vevőszolgálatunkat az (52) 521-130 telefonszámon.
1 - 8  of 8
 

Új megjelenés és megújult elkötelezettség

A már jól ismert funkciók és erőforrások alapján, az Avantor® innovatív megoldásaival optimalizálva. Új márkánk agilitást és az új ügyféligényekhez való alkalmazkodási képességünket szimbolizálja.

TUDJON MEG TÖBBET VÁSÁRLÁS