Szeretne újra bejelentkezni?
Tisztatéri overáll, steril, Kimtech™ A5
Gyártó: KIMBERLY CLARK
KIMTECH PURE* A5
113-1213EA 73100 HUF InStock
113-1213 113-1219 113-1199 113-1211 113-1212 113-1210 113-1198
Tisztatéri overáll, steril, Kimtech™ A5
Ruházat Overállok
Kimtech™ A5 Steril tisztatéri öltözék, SMS (Spunbond Meltblown Spunbond) anyagból készül, CleanDon technologiával. Előnye az ujjhurok, mely megakadályozza az overáll ujjának felcsúszását, így az alkar folyamatosan védve használat közben. Továbbá a cipzár fedőhajtásán elhelyezett patentok összefogják az overáll ujját és nadrágszárát, így óvva azokat a beöltözés során történő beszennyeződéstől.
  • Ruhaszerű érzetet nyújt, amely biztosítja a kényelmes viseletet
  • Az ún. "Inside-Out" egyedülálló hajtogatásának köszönhetően kibontáskor csökkenti a ruházat külső felületének érintését és szennyezését
  • A szabadalmaztatott, jól látható, teljes belső felület hosszában végigfutó kék sáv jelzi a beöltözés során a helyes megragadási pontokat
  • Vákkumcsomagolt a sterilitás biztosítása érdekében
Megfelel az ISO 5, vagy 100, illetve M3.5 tisztatéri osztályok követelményeinek.
Szín: fehér
Tanúsítványok: PPE Cat III (EU) 2016/425, Type 5 / 6
Csomagolási információk: Vákuumcsomagolt és dupla csomagolással van ellátva a sterilitás meg?rzése érdekében.
Order Now
RENDELÉS
SPECIFIKÁCIÓK
KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség