  • Kritériumok
    • Raktáron (79)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Kannák
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/47/18989447.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"33"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   HDPE, opaque with PP screw caps.
Katalógus szám: (216-1917)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Disposable jerrican, made of HDPE, with integrated handle for easy carrying and pouring.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  BÜRKLE
Leírás:   HDPE, translucent or blue, with tamper evident screw cap.
Gyártó:  SCAT Europe
Leírás:   Jerrican, wide neck, with screw cap, HDPE, Térfogat: 10 l, Szél. × mélys. × mag.: 195×195×380 mm, Szín: átlátszó, Not conductive, Csavarmenet: S90, UN approval: 3H2/Y/100
Gyártó:  KARTELL
Leírás:   Carboy, plastilab®, with screw caps and handles, HDPE, Térfogat: 20 l, Szél. × mélys. × mag.: 245×295×370 mm, UN approval: UN 3H1/X1.9/200, Csavarmenet: GL 51
Gyártó:  SCAT Europe
Leírás:   Jerrican, narrow neck, with level floater, HDPE, Térfogat: 20 l, Szél. × mélys. × mag.: 185×290×500 mm, Szín: fekete, Electrically conductive, Csavarmenet: S60/61, -
Gyártó:  BÜRKLE
Leírás:   Áttetsző PP.
Gyártó:  SCAT Europe
Leírás:   HDPE, PP
1 - 8  of 33
  1  2  3  4  5  Következő