  • Kritériumok
    • Raktáron (34)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "szuroplate-ek"
https://hu-bot.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/67/18709567.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"31"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Chemicals
Leírás:   A sejt- és szöveti lizátumok egyszerű és gyors homogenizálására szolgálnak.
Gyártó:  GE Healthcare - Whatman
Leírás:   A szűrőbetétet tartalmazó, használatra kész Whatman UNIFILTER® mikroplatek megbízhatóan és kényelmesen alkalmazhatóak kis- és nagy mintaszámú laborokb...
Gyártó:  Pall Laboratory
Leírás:   Az AcroPrep™ Advance szűrőplatek választéka többféle anyagú és pórusméretű membránt foglal magában. A lehető legjobb teljesítményt biztositják a minta...
Gyártó:  Pall Laboratory
Leírás:   Az AcroPrep™ Advance szűrőplatek választéka többféle anyagú és pórusméretű membránt foglal magában. A lehető legjobb teljesítményt biztositják a minta...
Gyártó:  GE Healthcare - Life Sciences
Leírás:   Streptavidin HP MultiTrap™ 96-well plates can be used for protein enrichment, where a biotinylated antibody (or similar affinity molecule) is attached...
UOM:  1 * 4 DB
Gyártó:  Pall Laboratory
Leírás:   Az AcroPrep™ Advance szűrőplatek választéka többféle anyagú és pórusméretű membránt foglal magában. A lehető legjobb teljesítményt biztositják a minta...
Gyártó:  Pall Laboratory
Leírás:   Az AcroPrep™ Advance szűrőplatek választéka többféle anyagú és pórusméretű membránt foglal magában. A lehető legjobb teljesítményt biztositják a minta...
Katalógus szám: (28-4055-00)
Gyártó:  GE Healthcare - Life Sciences
Leírás:   GST MultiTrap™ FF and GST MultiTrap™ 4B are prepacked, 96-well filter plates for reproducible, high-throughput screening and purification of glutathio...
UOM:  1 * 4 DB
1 - 8  of 31
  1  2  3  4  Következő