  • Kritériumok
    • Raktáron (1)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Regisztrálók
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/18/18989718.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"13"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A regisztrálók hűtőszekrényekben, hűtőkamrákban, élelmiszer vagy vegyi raktárakban, állatházakban, inkubátorokban és szállítás közben alkalmazhatók a ...
Katalógus szám: (SPEC124701)
Gyártó:  Spectrum Laboratories
Leírás:   Spectra/Chrom® chart recorder is general-purpose laboratory strip-chart recorder. It is the ideal for Spectra/Chrom Model 280 UV Detector.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  NANOLIKE ENGINEERING
Leírás:   Innovative products, ideal to follow the temperature inside the centrifuge.
Gyártó:  NANOLIKE ENGINEERING
Leírás:   Nanotrack® is the first test tube able to record the temperature of biological samples during the pre-analytical phase, e.g. when the steed team trans...
Katalógus szám: (HERA6383-5)
Gyártó:  HERAEUS
Leírás:   These recorders are ideal when ultra-low temperature freezers need to meet validation and regulatory requirements.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  DICKSON
Leírás:   A regisztráló készülékek egyszerű és megbízható megoldást jelentenek a hőmérséklet időbeli dokumentálására, a felhasználó ránézéssel képet kap a múltb...
Gyártó:  DICKSON
Leírás:   The TH6 chart recorders will accommodate a wide range of temperatures and humidities. They feature a Ø 152 mm circular chart smartly housed in a compa...
Gyártó:  DICKSON
Leírás:   Gyors, pontos, széles hőmérséklet tartományban használható regisztrálók, melyek folyamatok, gépek monitorozására is alkalmasak. A felhajtható tolltart...
1 - 8  of 13
  1  2  Következő