  • Kritériumok
    • Raktáron (6)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Halogén izzók
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/93/81/18989381.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"4"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Halogén izzó (6 V/30 W), VWR®, 6 V/30 W
Gyártó:  ZEISS
Leírás:   Halogen bulb with reflector, 12 V/20 W
Katalógus szám: (631-0518)
Gyártó:  SCHOTT AG Lighting and imaging
Leírás:   Halogén izzó, 15 V/150 W, 15V/150W
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  MOTIC
Leírás:   Halogen bulb (12 V/20 W)
1 - 4  of 4