  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Folyadék szűrők
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/82/18989482.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"9"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Katalógus szám: (554-7724)
Gyártó:  Hichrom Limited
Leírás:   The Last Drop™ eluent filter utilises a flat element, which sits parallel to the bottom of the reservoir, allowing the filter to draw all but the last...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  Bohlender
Leírás:   These PTFE suction filters consist of a receiver with a female thread and an easily exchangeable frit. They are ideal prefilters in front of pump syst...
Gyártó:  ROBU GLASFILTER
Leírás:   These filters are suitable for degassing and filtration of solvents e.g. in chromatography.
Katalógus szám: (ROBU80052)
Gyártó:  ROBU GLASFILTER
Leírás:   This solvent filter is made of pure borosilicate glass.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  JOUR RESEARCH (VICI)
Leírás:   The air inlet valve has a check valve which blocks vapors of the solution in a bottle, preventing the vapors from escaping into the lab. The safety ai...
Gyártó:  UPCHURCH SCIENTIFIC
Leírás:   Upchurch Scientific® Bottom-of-the-Bottle™, A-438 solvent filter, for small neck (GL-38) bottles, PEEK, Porozitás: 10 µm, Csőátmérőhöz (külső): 1/8" mm
Gyártó:  UPCHURCH SCIENTIFIC
Leírás:   A szűrők teljes egészében 316-os típusú rozsdamentes acélból készülnek. A menetes szerelvényekkel ellátott szűrők menetes Kel-F® (PCTFE) kupakokkal ha...
Katalógus szám: (JOURJR-S-20004)
Gyártó:  JOUR RESEARCH (VICI)
Leírás:   This safety air outlet filter regulates the pressure during helium sparging.
UOM:  1 * 1 DB
1 - 8  of 9
  1  2  Következő 