  • Kritériumok
    • Raktáron (1)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Higany lámpák
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/16/18989516.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"3"
Rendezés:
Katalógus szám: (ZEIS0000001313162)
Gyártó:  ZEISS
Leírás:   This mercury short arc reflector lamp is specially designed for X-Cite 120 illuminator system. The average lifetime performance of this lamp module is...
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (28-4042-25)
Gyártó:  GE Healthcare - Life Sciences
Leírás:   Mercury lamp
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Leírás:   Mercury lamp, Pen-Ray®, Csiszolathoz: Elemzés, kalibrálás, fotoreakciók és ózontermelés, Magasság: 294,6 mm