Szeretne újra bejelentkezni?
Nikkel-karbonát, vízmentes ≥98%
Gyártó: Alfa Aesar
Veszély
Formula: CNiO₃
MW: 118,7 g/mol
Density: 3,67 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00011144
CAS Number: 3333-67-3
EINECS: 222-068-2
ADR: 9,III
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
250 g 22897.30
50 g 22897.18
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
SPECIFIKÁCIÓK
Formula weight 118.72
CAS szám 3333-67-3
Tisztaság 98%
Physical form -100 Mesh Powder
Molecular formula CNiO3
MDL No. MFCD00011144
UN No. 3077
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség