Szeretne újra bejelentkezni?
Sodium tetrachloroaurate dihydrate ≥99.99% (metals basis), Premion®
Gyártó: Alfa Aesar
Veszély
Formula: NaAuCl₄·2H₂O
MW: 397,8 g/mol
Melting Pt: 100 °C dec,
Density: 0,8
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00149162
CAS Number: 13874-02-7
EINECS: 239-241-3
UN: 3260
ADR: 8,III
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
1 g 12148.03
5 g 12148.06
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
SPECIFIKÁCIÓK
Sűrűség 0.8
Melting point 100° dec.
Formula weight 397.80 (361.77anhy)
CAS szám 13874-02-7
Tisztaság 99.99%
Oldhatóság Soluble in water, alcohol, ether
Physical form Crystalline
Molecular formula AuCl4Na.2H2O
MDL No. MFCD00149162
UN No. 3260
Merck reference 14,8688
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség