Szeretne újra bejelentkezni?
Nátrium szelenát dekahidrát ≥97.0%, GPR RECTAPUR®
Gyártó: VWR Chemicals
Veszély
Formula: Na₂SeO₄·10H₂O
MW: 369,09 g/mol
Melting Pt: 35 °C
Density: 1,584 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00149174
CAS Number: 10102-23-5
EINECS: 236-501-8
UN: 2630
ADR: 6.1,I
Specifikációs teszt eredményei
Assay Min. 97.0 %
Metal impurities Max. 0.02 %
Insolubility in water Max. 0.03 %
  Remember me on this device
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Csomag típusa M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
Plastic bottle 100 g 302113L
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség