Folytatni kívánja a munkamenetet?
Kilépés 
A munkamenet lejárt
A munkamenet lejárt. Biztonsági okokból kijelentkeztettük.
Szeretne újra bejelentkezni?

Nátrium hidroxid 0.1 M (0.1 N) concentrated aqueous solution, Fluka™

Gyártó: Honeywell Chemicals
Veszély

Concentrate for 1 L standard solution


Formula: NaOH
MW: 40 g/mol
Boiling Pt: ∼105 °C (1013 hPa)
Density: 1,327 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Környező hőmérséklet
MDL Number: MFCD00003548
CAS Number: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II

 

RENDELÉS

Többet mutat / Kevesebbet mutat
Csomag típusa M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
Ampoule 1 KIT 38210-6X1EA
Ampoule 1 38210-1EA
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása

Adja meg a részleteket

Válassza ki a cikket, amihez tanúsítványt keres.

Kérjük, adja meg a sarzs számot! A mező kitöltése kötelező, ismeretlen szám esetén használjon x-et.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Vagy
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség