  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
Időjárás jelzők
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/00/21/18990021.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"9"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Katalógus szám: (620-2128)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A műszerbe hőmérséklet, pártartalom és nyomásmérő, valamint 2099-ig érvényes öröknaptár van beépítve. Maximum három, rádiófrekvenciás hőmérséklet/pára...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A műszer alkalmas több területen, mezőgazdaságban, irodákban és egyetemeken történő használatra, valamint belső hőmérséket érzékelővel van ellátva.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (620-2120)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A műszer alkalmas több területen, mezőgazdaságban, irodákban és egyetemeken történő használatra. Funkciói: hőmérséklet riasztás, holdfázis kijelzés, k...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  Testo
Leírás:   A testo 435 típusú műszerek elsősorban beltéri levegő széleskörű vizsgálatához ajánlottak. Több paraméter együtteséből jelezhető a munkahelyi környeze...
Katalógus szám: (620-1105)
Gyártó:  AMARELL, ARNO
Leírás:   Rain gauge in stainless steel, receptacle in transparent PS.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  Testo
Leírás:   This measuring instrument is designed to analyse the ventilation and indoor air quality of the working environment, serving as an indicator for the we...
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (HECH43655010)
Gyártó:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Leírás:   This wireless weather station with sensor unit combines the features of a barometer (tendency), thermometer and hygrometer. The sensor unit can be pl...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  Testo
Leírás:   This portable instrument measures temperature, relative humidity, dew point, absolute humidity, degree of humidity, enthalpy, all types of air velocit...
UOM:  1 * 1 DB
1 - 8  of 9
  1  2  Következő