  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Fordított ozmózis rendszerek
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/38/18989738.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"11"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Katalógus szám: (171-0126)
Gyártó:  Merck
Leírás:   Általános célú, nem kritikus laboratóriumi feladatokhoz szükséges III. típusú laboratóriumi minőségű víz igényekhez a RiOs™ 3 rendszer ideális megoldá...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  Sartorius
Leírás:   The arium® advance RO delivers consistently high-quality of water at up to 24 l/h (Type III). The innovative iJust automatically optimizes water consu...
Gyártó:  Merck
Leírás:   Reverse Osmosis System, RO cartridge, Hsng, 50LPH, for RiOs and Elix systems
Katalógus szám: (LBCP9075030)
Gyártó:  LABCONCO
Leírás:   WaterPro RO stations feature large capacity filters and membrane to deliver high-quality reverse osmosis (RO) purified water. RO purified water is ide...
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (ELGARO320XXM1)
Gyártó:  ELGA Water Purification
Leírás:   The PURELAB® Chorus system is ideal for a wide range of applications which provide reliable solutions with flexibility to suit the requirements.It is ...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  BARNSTEAD (INC THERMOLYNE)
Leírás:   This system is a modularly designed laboratory reverse osmosis system specifically developed for functional and economical production of high purity w...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  ELGA Water Purification
Leírás:   The Option S range ensures laboratory grade water, better than single-distilled quality, thanks to a combination of technologies such as absorption, r...
Gyártó:  ELGA Water Purification
Leírás:   Reverse osmosis system, PURELAB® Pulse, Pulse 20, with recirculation, 18 kg
1 - 8  of 11
  1  2  Következő 