Szeretne újra bejelentkezni?
  • Termék kategória
  • Kritériumok
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Víztisztító rendszerek
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/00/17/18990017.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"66"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   VWR water purification systems TU 3+, 6+ and 12+ ultrapure systems produce up to 100 litres/day of Type 1 ultrapure water from tap water, as well as T...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A továbbfejlesztett VWR víztisztító rendszer 4 különböző típust foglal magába, amelyek mindegyike nagytisztaságú víz előállításához szükséges belső re...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   This demineraliser connects to a mains water tap and instantly delivers pure water with high resistivity. The exchange capacity of a cartridge is 300&...
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (171-0126)
Gyártó:  Merck
Leírás:   Általános célú, nem kritikus laboratóriumi feladatokhoz szükséges III. típusú laboratóriumi minőségű víz igényekhez a RiOs™ 3 rendszer ideális megoldá...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  Merck
Leírás:   The Milli-Q® Integral system is a compact solution that combines the production of Type II (pure) water and Type I (ultrapure) water in a single unit,...
Gyártó:  Merck
Leírás:   A Milli-Q® Direct rendszerek csapvízből közvetlenül 1. típusú, 25 °C hőmérsékleten 18,2 MΩ.cm fajlagos ellenállású és <5 ppb teljes szerves tartal...
Gyártó:  Merck
Leírás:   Reverse osmosis system, Progard 2, pretreatment pack, long, antibacterial
Katalógus szám: (172-5109)
Gyártó:  Merck
Leírás:   A kisméretű, könnyen használható Milli-DI™ víztisztító rendszert kifejezetten napi 3 és 5 liter közötti vízfelhasználáshoz tervezték. Az előállított v...
UOM:  1 * 1 DB
1 - 8  of 66
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Következő 