  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Olajfürdők
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/07/18989607.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"2"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  MEMMERT
Leírás:   Olajfürdők korrózióálló, rozsdamentes acél káddal és külső burkolattal. A készülékek két PT100 érzékelővel vannak felszerelve. A fűtőelemek a tartály ...
Katalógus szám: (WITGDH.WHB00106)
Gyártó:  WITEG LABORTECHNIK GMBH
Leírás:   Oil baths with corrosion resistant 304 stainless steel bath having 1,2 mm thickness and ceramic fibre insulator of 50 mm thickness are used for an app...
UOM:  1 * 1 DB