  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Forraló fürdők
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/61/18944961.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"4"
Rendezés:
Gyártó:  GRANT INSTRUMENTS LTD.
Leírás:   A forraló fürdőket folyamatos, 100 °C-on való használatra tervezték. A fürdők rozsdamentes acél káddal rendelkeznek. A hőmérséklet egyszerű beállítása...
Gyártó:  GESTIGKEIT HARRY
Leírás:   Precision heating baths which can be used for fluid, oil, air or as a sandbath for continuous operation. They are very well suited for use with rotary...
Katalógus szám: (SELE6000141)
Gyártó:  SELECTA
Leírás:   Double skinned AISI 310 stainless steel tank with an exterior case of AISI 304 stainless steel. The heating elements embedded in INCOLOY heat and corr...
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (HECH43180010)
Gyártó:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Leírás:   The Thermostatic waterbath, CE certified is fully electronic wear-free temperature control with digital display. Temperature control with adjustable n...
UOM:  1 * 1 DB
1 - 4  of 4