  • Kritériumok
    • Raktáron (6)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Folyadékszippantó rendszerek
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/69/18989969.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"15"
Rendezés:
Katalógus szám: (CBSCQT-100-5)
Gyártó:  Expedeon
Leírás:   Quicktrap vacuum protection system is designed for the aspiration of standard, radioactive or pathogenic supernatants.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  VACUUBRAND GMBH + CO
Leírás:   The VacuuCenter BVC control serves for efficient and convenient aspiration of supernatants. The vacuum level - and thus the suction force - is precise...
Katalógus szám: (216-1098)
Gyártó:  GRANT INSTRUMENTS LTD.
Leírás:   All in one system with integrated pump designed for routine aspiration of the supernatent alcohol/buffer from the walls of microtubes during DNA/RNA p...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  VACUUBRAND GMBH + CO
Leírás:   The VacuuCenter BVC basic is designed for connection to an existing external vacuum source like a diaphragm pump or a vacuum network (e.g., VACUU·LAN®...
Katalógus szám: (SPEC146300)
Gyártó:  Spectrum Laboratories
Leírás:   This water aspirator efficiently generates full vacuum with standard laboratory faucets. It is constructed of stainless steel and brass with a heavy c...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  VACUUBRAND GMBH + CO
Leírás:   The VacuuCenter BVC professional serves for aspiration and disposal of biological fluids, providing outstanding levels of comfort and safety for worki...
Gyártó:  Welch by Gardner Denver
Leírás:   These standard duty, oil-free stations are economical, portable solution for aspirating, filtering or rinsing. Recommended for aspirating aqueous solu...
Katalógus szám: (ILMV112039)
Gyártó:  Welch by Gardner Denver
Leírás:   This Fluivac 105 aspiration system is ideal for aspirating large amounts of surplus liquid in laboratory and industrial applications. The mobile desig...
UOM:  1 * 1 DB
1 - 8  of 15
  1  2  Következő