  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Kézi vákuumpumpák
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/77/18989977.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"4"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  Thermo Scientific
Leírás:   A masszív pumpákkal gyorsan és könnyen 86 mbar vákuum érhető el. A vákuumot egy csavarral, a mutatóujj segítségével lehet beállítani. A vákuumpumpa a ...
Gyártó:  KARTELL
Leírás:   Vacuum pumps have built in vacuum release valve allows for quick and easy release of the vacuum without disconnecting the pump. The release valve cap ...
Gyártó:  BÜRKLE
Leírás:   The vacuum hand pump can be operated with one hand to create a vacuum or pressure, independent of power supply. Connection for hoses with 6,4 mm inner...
Katalógus szám: (SART16673)
Gyártó:  Sartorius
Leírás:   The hand operated vacuum pump made of PVC is used as practical vacuum source for outside of a laboratory.
UOM:  1 * 1 DB
1 - 4  of 4