  • Kritériumok
    • Raktáron (14)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Membrános vákuumszivattyúk
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/72/18989972.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"59"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Katalógus szám: (181-0067)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Széles körben használható, kisméretű, csekély szervíz igényű, egy pumpafejjel rendelkező membrános laboratóriumi pumpa. Vákuum és túlnyomás előállítás...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   The VP 10 Autovac is a self-regulated vacuum system that is ideal for vacuum distillation. The pump system provides optimal and trouble-free solvent s...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Kétfokozatú, olajmentes működésű membránpumpa, széleskörű laboratóriumi alkalmazásokhoz. Gázokat, gőzöket sűrít és szív el, a tápfolyadék szennyeződés...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   The VCP 80 and VCP 130 can be used as vacuum and pressure pumps and set a standard for efficient vacuum utility. Use these pumps for affordable vacuum...
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Kétfokozatú, olajmentes membránpumpa, beépített önszárító rendszerrel. A pumpa széles körben használható laboratóriumokban szennyeződésmentes vákuum ...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Az erős vákuumot biztosító VP 220 készülék ideális rotációs bepárlókhoz és olyan feladatokhoz, ahol megkövetelt az olajszivattyúk nélküli bepárlás. A...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  VACUUBRAND GMBH + CO
Leírás:   A kémiai, mikrobiológiai, szennyvízkezelési és egyéb analitikai eljárásoknál használatos mintaelőkészítés egyik leggyakoribb feladata a vákuumszűrés. ...
Gyártó:  VACUUBRAND GMBH + CO
Leírás:   These chemistry vacuum systems can be used in a wide range of applications for evacuating or moving gases and vapours between containers in chemistry ...
1 - 8  of 59
  1  2  3  4  5  6  7  8  Következő 