Szeretne újra bejelentkezni?
  • Termék kategória
  • Kritériumok
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Átvilágítók
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/38/18989938.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"14"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Az összes VWR® átvilágító változtatható fényintenzitású és egyenletes megvilágítást biztosít.
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A kék fényű átvilágítókat gyakran az UV átvilágítók alternatívájaként használják, amikor a felhasználók "biztonságos színezékeket" használnak az etidi...
Gyártó:  CONSORT
Leírás:   These transilluminators are based on an electronic ballast. The 25 kHz high frequency provides excellent stability and avoids any flickering effect.
Gyártó:  SYNOPTICS
Leírás:   Transilluminator, UV, Syngene, GX-2530SL-E, Hullámhossz (nm): 254/365, Szűrőméret (mm): 250×300
Gyártó:  SYNOPTICS
Leírás:   UltraSlim-LED transilluminators for superior gel illumination.
Gyártó:  SYNOPTICS
Leírás:   Transilluminator, UV, Syngene, GE-2020M-E, Hullámhossz (nm): 302, Szűrőméret (mm): 200×200
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (SYNOGX-ULTRABRIGHT)
Gyártó:  SYNOPTICS
Leírás:   Blue light transilluminators are often used as an alternative to UV transilluminators when users wish to use ‘safe dyes’ instead of ethidium bromide. ...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Leírás:   Ezek a nagy teljesítményű UV átvilágítók a festett gélek megfigyelésénél négy 25 W-os csővel nagy intenzitású és egyenletes 100 W-os UV megvilágítást ...
1 - 8  of 14
  1  2  Következő