  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Turbidiméterek
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/51/18989951.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"18"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   TIR 200 is a compact turbidity meter designed for fast and precise on-site testing.
Gyártó:  WTW
Leírás:   The Turb 430 with lab option via LabStation include drinking water testing, environmental monitoring, laboratory reference measurements and process co...
Gyártó:  WTW
Leírás:   Benchtop turbidity meters for rapid and reliable measurements.
Gyártó:  WTW
Leírás:   A Turb® 355 hordozható zavarosságmérők 90°-ban detektálják a szórt fényt, a felhasználó infravörös (IR-LED) vagy látható tartományú (volfram lámpa) fé...
Gyártó:  Hach
Leírás:   Portable turbidity meters designed for drinking water and industry applications.
Gyártó:  Hach
Leírás:   These laser turbidimeters feature performant optical technology. Radio-frequency identification (RFID) uses electromagnetic fields to identify and tra...
Gyártó:  Hach
Leírás:   A volfram vagy LED fényforrásoknak és a megbízható optikának köszönhetően egy másik műszer sem képes megbízhatóbb, pontosabb és stabilabb mérésekre.
Katalógus szám: (LOVI194200)
Gyártó:  Lovibond Tintometer
Leírás:   The TurbiCheck allows for turbidity measurement in the field or laboratory.
UOM:  1 * 1 DB
1 - 8  of 18
  1  2  3  Következő