  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Titrátorok
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/23/18989923.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"17"
Rendezés:
Gyártó:  METTLER / TOLEDO
Leírás:   The C10S KF coulometric titrators are ideal for fast and precise water content determination with very simple operation. Samples with water content be...
Katalógus szám: (661-0210)
Gyártó:  METTLER / TOLEDO
Leírás:   This volumetric KF titrator is ideal for fast and precise water content determination with easy operation. Samples with water content between 100 ppm ...
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (661-0241)
Gyártó:  METTLER / TOLEDO
Leírás:   This compact titrator is ideal for fast and precise potentiometric titrations. With its easy-to-use interface and space saving design, it is the optim...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  SI Analytics
Leírás:   A TitroLine® 7000 automatikus titrátorokat elsősorban vízellátó és szennyvízkezelő, valamint élelmiszeripari és vegyipari területeken, laboratóriumokb...
Gyártó:  Hach
Leírás:   These automatic titrators provide reliable results without complicated analysis. They utilise application specific kits to make it quick and easy for ...
Gyártó:  SI Analytics
Leírás:   A titrátor a TitroLine® 7750 típussal azonos funkciókat kínál, azonban egy további IDS® bemenettel is rendelkezik. Ennek köszönhetően a TitroLine® 780...
Gyártó:  SI Analytics
Leírás:   These very compact, easy to operate instruments are ideal for the coulometric water determination according to Karl Fischer in low water contents, as ...
Katalógus szám: (HACH1690001)
Gyártó:  Hach
Leírás:   This titrator uses a high-precision dispensation device and cartridges that contain concentrated titrants to allow analyses in the lab, the plant or t...
UOM:  1 * 1 DB
1 - 8  of 17
  1  2  3  Következő