  • Kritériumok
    • Raktáron (3)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Faliórák
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/00/06/18990006.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"3"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Óra, naptárral és hőmérővel, VWR® Traceable®, Pontosság: 0,01 %, fehér/kék, Szél. × mélys. × mag.: 235×25×254 mm
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (620-2300)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Radio-controlled wall clock, VWR® Traceable®, ezüst, Szél. × mélys. × mag.: 229×32×127 mm
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   This lab wall clock displays time, temperature, and humidity.
UOM:  1 * 1 DB