  • Kritériumok
    • Raktáron (39)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
digitalis-idozitok
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/23/18945123.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"48"
Rendezés:
Katalógus szám: (609-0128)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Single channel electronic timer with memory and certificate of calibration.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (609-0184)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Digitális időzítő, Egycsatornás, VWR®, Az időzítés kapacitás: 100 min, Fel/le számláló: ↓, Pontosság: ±0,01 %, fehér, Szél. × mélys. × mag.: 46×12×88 mm, Riasztás: +, Memória: +
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (609-0136)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Single channel electronic timer with memory, clock and certificate of calibration.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Digitális időzítő, Négycsatornás, Traceable®, Az időzítés kapacitás: 100 h, Fel/le számláló: ↕, Pontosság: ±0,01 %, fehér, Szél. × mélys. × mag.: 70×13×64 mm, Riasztás: +, Memória: +
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (609-0190)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   This single channel timer is switchable between 19 hours, 59 minutes and 99 minutes, 59 seconds, and has a three key operation for ease of use.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Egycsatornás digitális időzítő, Traceable®, Az időzítés kapacitás: 24 h, Fel/le számláló: ↕, Pontosság: ±0,01 %, fehér/kék, Szél. × mélys. × mag.: 70×14×51 mm, Riasztás: +, Memória: +
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (609-0129)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Digitális időzítő, Egycsatornás, VWR®, Az időzítés kapacitás: 100 min, Fel/le számláló: ↕, Pontosság: 3 s, fehér, Riasztás: +, Memória: +
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (609-0181)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   This 4-channel timer has a capacity of 99 hours, 59 minutes and 59 seconds or can be switched to a 12- or 24-hour clock.
UOM:  1 * 1 DB
1 - 8  of 48
  1  2  3  4  5  6  Következő