  • Kritériumok
    • Raktáron (12)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
digitalis-stopperorak
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/21/18945121.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"18"
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Digital stopwatch, Vízálló, Traceable®, Az időzítés kapacitás: 24 h, Fel/le számláló: ↑, sárga, Szél. × mélys. × mag.: 54×60×12,7 mm, Riasztás: +
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (609-0139)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   This electronic stopwatch includes a calendar and a clock.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (609-0131)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   This electronic stopwatch includes a calendar and a clock.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (609-0214)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Kvarc-kristály stopper, nagy méretű LCD számjegyekkel.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (609-0212)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Kvarc-kristály stopper, nagy méretű LCD számjegyekkel.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Digital stopwatch, Jumbo számjegyek, Traceable®, Fel/le számláló: ↑, Pontosság: ±0,001 %, szürke, Szél. × mélys. × mag.: 76,2×12,7×63,5 mm, Riasztás: +, Memória: -
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Ütésálló ABS műanyag ház.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (609-0213)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Digital stopwatch, Traceable®, Az időzítés kapacitás: 10 h, Fel/le számláló: ↕, Pontosság: ±0,001 %, fekete/kék, Szél. × mélys. × mag.: 54×19×66,7 mm, Riasztás: +, Memória: +
UOM:  1 * 1 DB
1 - 8  of 18
  1  2  3  Következő