  • Kritériumok
    • Raktáron (5)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Analóg stopperórák
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/48/92/18944892.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"17"
Rendezés:
Katalógus szám: (609-0132)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Krómozott réz óra hordozó gyűrűvel.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (609-0130)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   Krómozott réz óra hordozó gyűrűvel.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (HANH112.7001-00)
Gyártó:  HANHART
Leírás:   Precision mechanics with mineral glass and metal crown. Specially for measuring pulse and breathing rate. Based on 15 pulse beats or 5 breaths.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (609-1260)
Gyártó:  HANHART
Leírás:   Kvarc stopperóra
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  HANHART
Leírás:   Mechanical stopwatches with ABS casing.
Gyártó:  HANHART
Leírás:   Addition timers for time measurement with interrupt option.
Katalógus szám: (609-0148)
Gyártó:  HANHART
Leírás:   Stopwatch with sprung central minutes hand for measuring up to 60 minute.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (HANH122.6401-00)
Gyártó:  HANHART
Leírás:   Universal referee’s stop watch/addition timer in chromium-plated brass case.
UOM:  1 * 1 DB
1 - 8  of 17
  1  2  3  Következő