Szeretne újra bejelentkezni?
  • Termék kategória
  • Kritériumok
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
Ön erre keresett rá:
Hőmérők
245  results were found
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/13/18989913.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"245"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Katalógus szám: (620-2146)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A kör alakú, analóg kijelzővel ellátott hőmérő jelzi a fagyasztó, a hűtő, illetve az élelmiszer romlási hőmérsékletét. Jól követhető a hűtőszekrény be...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A hőmérő a következő területeken alkalmazható: fűtés, szellőztetés, légkondicionálás, oktatás, élelmiszer feldolgozás és tárolás, gyógyszeripar és la...
Katalógus szám: (620-0920)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A műszer tartós, fehér színű műanyag tokkal, színkódolt kettős skálával és visszaállító gombbal rendelkezik, különböző feladatok ellátásához. Bármely ...
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (AMARZ640870)
Gyártó:  AMARELL, ARNO
Leírás:   THERMOMETER F/SWIM POOL RED 0:40A C 190M 1 * 1 DB
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (AMART110410)
Gyártó:  AMARELL, ARNO
Leírás:   Bimetal dial thermometers made of brass. The scale cover made of glass is used in heating systems and indutrial plants.
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (SIMETM0015)
Gyártó:  TQC
Leírás:   Magnetic thermometer for measuring the surface temperature of steel objects. The thermometer can easily be placed on ferrous substrates with the stron...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  Bel-Art
Leírás:   This durable bi-metal thermometer has a maximum registering pointer (red) that is moved up by the temperature measuring pointer (black) to indicate th...
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (BELAB613104100)
Gyártó:  Bel-Art
Leírás:   Thermometer features polycarbonate lens and beaker clip with built in adjustment tool in place of the probe cover with pocket clip.
UOM:  1 * 1 DB
1 - 8  of 245
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Következő