  • Kritériumok
    • Raktáron (11)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
Ön erre keresett rá:
PCR készülékek
14  results were found
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/18/18989618.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"14"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   A VWR® PCR készülékek ötvözik a magas színvonalú mérnöki tervezést a blokkok átfogó választékával. Az UNO PCR készülék egy a nagy teljesítményű, mégis...
Gyártó:  VWR Peqlab
Leírás:   The peqSTAR thermal cycler family combines high quality engineering with a comprehensive range of block formats. The peqSTAR X cycler is designed arou...
Gyártó:  Cole-Parmer
Leírás:   A ³Prime PCR készülék ideális személyi használatra, könnyen programozható és széleskörű alkalmazási lehetőségeket biztosít, megtartva a rendkívül gyor...
Gyártó:  Cole-Parmer
Leírás:   A Prime termékcsalád nagy kapacitású PCR berendezései képesek a kimagasló teljesítményt és nagy mintaszámok kezelését ötvözni maximális rugalmasságga...
Gyártó:  PanReac AppliChem
Leírás:   False negative or non-specific PCR results are highly critical and might be caused by a defect heating element (peltier element) of the PCR cycler. Co...
Katalógus szám: (AXYGTHERM-1000)
Gyártó:  Corning Life Science
Leírás:   The Axygen® MaxyGene II is an ideal multi-purpose thermal cycler for the basic research laboratory. The MaxyGene II Thermal Cycler is simple to progra...
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  Simport Scientific
Leírás:   The RotoCycler™ discs, made from PP, are specially designed to be used with the Qiagen Rotor-Gene™ Q real-time PCR cycler.
Gyártó:  EPPENDORF
Leírás:   The Mastercycler X50 is the elegant synthesis of speed, flexibility and PCR optimisation for research PCR applications and standardisation for routine...
1 - 8  of 14
  1  2  Következő