  • Kritériumok
    • Raktáron (32)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Keverő eszközök
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"51"
Rendezés:
Gyártó:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Leírás:   DURAN® boroszilikát üveg a 10 mm átmérőjű üveg keverőszárhoz PTFE lapát és rögzítő csavar tartozik. A csiszolt és polírozott tengelyrész hossza 160 mm...
Gyártó:  IKA
Leírás:   Rozsdamentes acélból készülnek. A keverők a keverendő anyagot az edényben felülről lefelé mozgatják. Helyi nyíróerők lépnek fel.
Gyártó:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Leírás:   DURAN® boroszilikát üveg, PTFE lapát és rögzítő csavar. Gáztömör zárás 10-3 mbar-ig vákuum alatti keverő berendezésekben, 800 ford./perc fo...
Gyártó:  COWIE
Leírás:   PTFE keverőlapát, teflon bevonatú acél keverőszár. Kémiailag inert. A sima felület gátolja a szennyeződések megtapadását és megkönnyíti a tisztítást.
Gyártó:  IKA
Leírás:   Rozsdamentes acélból készülnek. A keverők felülről mozgatják a keverendő anyagot. Minimális nyíróerők keletkeznek.
Gyártó:  BÜRKLE
Leírás:   PP stirring paddles ideal for gentle stirring in plastic and glass containers.
Gyártó:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Leírás:   Stirrer, Overhead stirrer tool, Anchor stirrer, DURAN®, 150 LF, Edényhez: 20000 ml, Szárátmérő: 16 mm
Katalógus szám: (LENZ06315001)
Gyártó:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Leírás:   Stirrer, Overhead stirrer tool, Stirrer, with PTFE blade of 5 mm bore diameter, Edényhez: 100 ml, Csiszolat (NS): 29/32, Csiszolat: 29/32 NS, Hossz: 270 mm, Szárátmérő: 10 mm, Lapátméret: 55×17 mm
UOM:  1 * 1 DB
1 - 8  of 51
  1  2  3  4  5  6  7  Következő